Medienflaschen
Schnelle Auswahl
Jetzt sparen - Exklusive Web-Angebote
Profitieren Sie von unseren exklusiven Internetpreisen und bestellen Sie noch heute.
Muss man haben
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung von Medienflaschen mit diesem Zubehör.
SCHUTZBESCHICHTUNG
HOHE WÄRMEBESTÄNDIGKEIT
UV-SCHUTZ
EINSATZBEREIT
AUTOKLAVIERBAR
HERVORRAGENDE GASBARRIEREEIGENSCHAFTEN
GLATTES AUSGIESSEN
ZERTIFIZIERT ENDOTOXINARM
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
Tolle Angebote
Thermo Scientific™ Nalgene™ 500 mL LLDPE Sicherheitsflaschenträger
Schützen Sie Ihre Flaschen mit diesem praktischen Träger.
Mehr erfahrenTolle Angebote
DWK Life Sciences DURAN™ Original Labor-GL-Flasche Ausgießring
Verschlussstopfen-Dichtungssystem, das eine flüssigkeitsdichte Abdichtung gewährleistet, erhältlich in vier Farben.
Mehr erfahrenTolle Angebote
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ Flaschenanhänger, GL 45, Silikongummi, sortiert
Flaschenanhänger für DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ GL 45 Flaschen, verschiedene Farben.
Mehr erfahren
Leitfäden für Ihre Auswahl
![Fokus auf Glaswaren und Kunststoffwaren Fokus auf Glaswaren und Kunststoffwaren](/de/de/scientific-products/featured-categories/reference/guides/jcr%3acontent/content-par-main/imageandrte_be5.img.png/1692020842240.png)
Fokus auf Glaswaren und Kunststoffwaren
Ihr unverzichtbarer Leitfaden für alltägliche Laborgeräte. Beseitigen Sie Ihre Zweifel über die verschiedenen Materialtypen und lernen Sie, wie Sie Ihre Gegenstände pflegen müssen. Der Leitfaden enthält auch eine Tabelle zur chemischen Verträglichkeit und einen Abschnitt mit häufig gestellten Fragen.
Kaufen Sie Ihre Marken
Häufig gestellte Frage
Was ist das beste Material für Medienflaschen?
Medienflaschen aus Kunststoff sind leicht und stoßfest. Sie werden empfohlen, wenn unzerbrechliche Behälter benötigt werden oder wenn bei niedrigen Temperaturen gearbeitet wird. Glasflaschen können höheren Temperaturen standhalten und sind auch in dunklerem Glas erhältlich, das sich für die Arbeit mit lichtempfindlichen Materialien eignet.
Können Kunststoffflaschen autoklaviert werden?
Im Allgemeinen können Polypropylen-, PTFE-, PFA- und PMP-Materialien autoklaviert werden, aber Temperaturen über 80 °C können die Genauigkeit von Volumenmessgeräten beeinträchtigen. Schauen Sie immer im technischen Leitfaden des Produkts nach und denken Sie daran, vor dem Autoklavieren alle Verschlüsse zu lösen.
Welche Art von Reinigungsmittel kann ich für meine Kunststoffflaschen verwenden?
Idealerweise sollte ein schwach oder nicht alkalisches Reinigungsmittel verwendet werden, da einige Kunststoffe wie Polystyrol und Polycarbonat empfindlich gegenüber Alkalien sind. Vermeiden Sie Scheuermittel und waschen Sie unter 60°C, wenn Sie eine elektrische Waschmaschine verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Produkthandbuch.