Magnetrührer Häufig gestellte Fragen
Welches ist der beste Labor-Magnetrührer?
Die Auswahl des perfekten Magnetrührers für Ihre Anwendungen aus den Tausenden von verfügbaren Modellen kann überwältigend sein. Um ein optimales Rühren Ihrer Lösungen zu gewährleisten, ist es wichtig, einen Magnetrührer zu finden, der nicht nur für die Arten von Proben geeignet ist, mit denen Sie arbeiten, sondern auch für alle Ihre Anwendungsanforderungen. Wägen Sie die Vor- und Nachteile jedes einzelnen Magnetrührers ab und überlegen Sie, welche zusätzlichen Funktionen Sie in Zukunft benötigen könnten. Mit unserer interaktiven Auswahlhilfe finden Sie den für Ihre Laborprotokolle am besten geeigneten Magnetrührer.
Können Magnetrührer über einen längeren Zeitraum betrieben werden oder gibt es eine maximale Einschaltdauer?
Magnetrührer können 24 Stunden am Tag über mehrere Tage betrieben werden. Eine maximale Einschaltdauer ist nicht angegeben.
Gibt es ein Höchstgewicht, mit dem ein Magnetrührer belastet werden darf?
Ja, Magnetrührer können das maximale Wasservolumen plus das Gewicht eines üblichen Gefäßes tragen.
Auf welche Drehzahl sollte man den Magnetrührer einstellen?
Die optimale Drehzahl hängt von mehreren Faktoren ab, z. B. von der Anwendung und Ihrer Probe. Es ist wichtig, dass eine gleichmäßige Durchmischung gewährleistet ist. Daher sollte die Drehzahl nicht zu niedrig sein. Für die gängigsten Anwendungen sind Drehzahlen zwischen 400 und 800 U/min erforderlich.
Können Magnetrührer auch Flüssigkeiten mit hoher Viskosität verarbeiten?
Nein, ein Magnetrührer ist für wässrige Lösungen oder Medien mit niedriger Viskosität bis zu 100 mPa ausgelegt. Lösungen mit hoher Viskosität oder hoher Dichte werden mit dieser Methode kaum gemischt. Für höhere Viskositäten sind in der Regel Überkopfrührer erforderlich.
Unter welchen Umgebungsbedingungen sollte ein Magnetrührer betrieben werden?
Die Umgebungstemperatur sollte dauerhaft zwischen +5°C und +40°C liegen, die relative Luftfeuchtigkeit darf 80% nicht überschreiten. Es gibt einige Spezialrührer, die unter besonderen Bedingungen arbeiten können. Sie können in Wasserbäder getaucht und in CO2-Brutschränken verwendet werden. Filtern Sie in unserem Auswahltool nach Spezialanwendungen, um sie zu finden.
Wozu dient der Magnetrührer mit Heizplatte?
Der Heizplattenrührer (oder Heizplattenmagnetrührer) wird zum Mischen und Erwärmen von wässrigen Lösungen für eine Vielzahl von chemischen, biologischen und mikrobiologischen Anwendungen verwendet.
Was ist der Unterschied zwischen einer Keramikplatte und einer Edelstahlplatte?
Keramikplatten haben eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und sind daher ideal, wenn Sie mit ätzenden Chemikalien arbeiten, die auf die Plattenoberfläche spritzen könnten. Sie können höheren Temperaturen von bis zu 450 °C standhalten und sind leicht abzuwischen. Die weiße Oberfläche einer keramischen Deckplatte eignet sich gut für Titrationen oder andere Arbeiten, bei denen eine klare Sichtbarkeit der Farbe erforderlich ist.
Eine Deckplatte aus rostfreiem Stahl erzeugt keine Wirbelströme (wie Aluminium) und gewährleistet daher eine sehr starke Kopplung und Bewegung. Deckplatten aus Aluminium sind robuster und widerstehen versehentlichen Stößen besser als Keramikplatten.
Wie können Magnetrührstäbe sterilisiert werden?
Die meisten Rührstäbe (auch Magnetflöhe genannt) sind mit PTFE beschichtet und können durch Autoklavieren oder Behandlung mit Alkohol oder Mucocite sterilisiert werden.
Wie wähle ich ein Magnetrührstäbchen aus?
Die Wahl der richtigen Größe und Form des Magnetrührstabs gewährleistet ein effizientes Mischen und verringert den Verschleiß der PTFE-Beschichtung. Die Länge sollte etwa 2/3 des Durchmessers des Gefäßbodens betragen. Die Leistung des Stabes hängt vom Durchmesser des Magneten ab. Bezüglich der Form gibt es je nach Gefäß die folgenden Empfehlungen:
  • Gerade Stäbe für Gefäße mit flachem Boden
  • Stäbe mit einem zentralen Ring für Gefäße mit leicht gewölbtem Boden
  • Ovale Stäbe für ballonförmige Gefäße
  • Dreieckige Stäbe für das Auflösen von Feststoffen und Sedimenten (wo die flache Oberfläche des Stabes den Boden des Gefäßes abkratzen kann).
Welche verschiedenen Arten von Magnetrührern kommen in Frage?
  • Analoge Rührer
    Analoge Rührer verfügen über eine elektronische Drehzahlregelung, die eine konstante Drehzahl auch bei wechselnder Probenbeladung gewährleistet, und haben in der Regel eine geringe thermische Stabilität.
  • Digitale Rührer
    Die Geräte verfügen entweder über LCD- oder LED-Anzeigen, die Drehzahl und Temperatur anzeigen und eine einfache Einstellung ermöglichen, bis die entsprechenden Zielwerte erreicht sind.
  • Multi-Positions-Rührer
    Dieser Typ kann mehrere Becher oder Flaschen auf der Plattform gleichzeitig rühren.
  • Rührer für Zellkulturen
    Zellkulturrührer sind für die Pflege und den Schutz thermisch empfindlicher Kulturen wie Mikrocarrier-Kulturen, Kulturbrühen und Zellsuspensionen konzipiert. Sie sorgen für sanftes Rühren und geringe Wärmeabgabe, um empfindliche Zellkulturen in CO2-Inkubatoren zu schützen.