Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ Reach™ Service & Wischpapier für den Einzelhandel - Mittelzufuhr/Weiß
Entwickelt für leichte Hygieneanwendungen in Einzelhandels- und Serviceumgebungen
Marke: Kimberly-Clark™ 7404
40.75 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22916" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.82000kg
Beschreibung
- 1-lagig
- Hilft, die Kette der Keimübertragung zu durchbrechen
- Kann mit einem Reinigungs- oder Desinfektionsmittel verwendet werden
- Reduziert den Papierverbrauch/Papierabfall um mehr als 20 %
- Außergewöhnliche Festigkeit und Saugfähigkeit
Anwendungen:
- Einzelhandels-und Service-Umgebungen
- Arbeitsbereiche
- Fahrzeuge
- Schreibtische
- Sitzmöbel
- Bereiche für die Lebensmittelzubereitung
- Spray- und Wischanwendungen mit Peressigsäure, Wasserstoffperoxid, quartären Ammoniumverbindungen
Kompatibel mit:
- Tragbarer WypAll™ Reach™ Papiertupferspender (6221)
- Verhindern Sie die Übertragung von lebensmittelbedingten Bakterien
Hinweise:
- Befolgen Sie stets die Herstelleranweisungen bzgl. Verdünnung, Anwendung und Kontaktzeit
Spezifikation
Wischpapier | |
18,5 cm | |
Zentral-Entnahmer | |
Desinfizierend | |
950 Blatt/Rolle |
38 cm | |
Weiß | |
38 x 18,5 cm | |
Einzelhandels- und Serviceumgebungen, Lebensmittelzubereitung, tragbarer WypAll™ Reach™ Papiertuchspender (6621) |