Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L30 Ultra+ Wischtücher, 670 Blatt
Diese 3-lagigen Wischtücher eignen sich für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben wie das Aufsaugen verschütteter Flüssigkeiten in der Industrie und das Reinigen von Bauteilen und Komponenten. Kimberly-Clark WypAll™ L30 Ultra+ Wischtücher mit Airflex™ Basismaterial.
Marke: Kimberly-Clark™ 7426
59.58 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21679" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.08860kg
Beschreibung
Das WYPALL L30 Ultra+ ist das stärkste, dickste und saugfähigste WYPALL Wischtuch. Weiße oder blaue 3-lagige Wischtücher zum Einmalgebrauch sind als perforierte Großrolle erhältlich, die mit einem Spendersystem verwendet werden kann, um den Verbrauch zu kontrollieren und den Abfall zu reduzieren.- Rolle mit einem Durchmesser von 395 mm
- Tuchgröße 380 mm x 370 mm
- Ideal für die Verwendung mit Öl oder Wasser
Spezifikation
L30 Ultra+ Wischtücher | |
Papier | |
Für routinemäßige Reinigungsarbeiten in der Industrie, zur Reinigung von Förderbändern, zum Aufwischen großer Mengen von verschüttetem Öl oder Fett, zur Reinigung von Gesicht und Händen von Patienten, verhindert die Verbreitung von Pathogenen, zur Verwendung mit Öl und Wasser | |
3-lagig |
37 cm | |
Blau | |
670 Bögen |