Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L20 Wischpapier für Reinigung und Pflege
Für anspruchsvollere Reinigungs- und Wartungsaufgaben konzipiert, bieten die WypAll™ L20-Dispenser mit Zentralentnahme eine hervorragende Balance zwischen Leistung und Wert. Bietet eine verbesserte Festigkeit und ein verbessertes Aussehen, um Ihre Wischaufgaben jederzeit zu erfüllen.
67.70 € - 80.65 €
Spezifikation
Länge (metrisch) | 38 cm |
---|---|
Breite (metrisch) | 19,5 cm |
Beschreibung | Zentralentnahme |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Aquarius™ Dispenser mit Zentralentnahme (7017) |
Umweltfreundliche Eigenschaften | Recycelt F2 |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16398338
|
Kimberly-Clark™
7278 |
Weiß |
80.65 €
6 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
16366158
|
Kimberly-Clark™
7277 |
Blau |
67.70 €
6 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Entwickelt für die spezifischen Umgebungen, in denen es eingesetzt werden soll, in mittelgroßen, tragbaren, haltbaren Rollen für die Zentralentnahme
- Kompatibel mit dem schnell auffüllbaren, vielseitigen und einfach zu reinigenden Aquarius™ Zentralentnahme-System (7017).
- Die WypAll™ Markenprägung erhöht die Blattstärke durch Lagen-Verbindungen in einzigartigen Mustern über die gesamte Oberfläche des Blatts und sorgt für ein verbessertes Aussehen und ein verbessertes Gefühl für jedes Blatt der blauen WypAll™ L20-Rolle.
- Prägetechnik
- Für verschüttetes Wasser, Sprüh- und Wischvorgänge sowie das effektive und effiziente Trocknen und Reinigen der Hände, bietet eine hervorragende Balance zwischen Leistung und Wert.
- Die blaue Rolle ist auch so konzipiert, dass sie in kontaminationsgefährdeten Umgebungen leicht nachweisbar ist.
- Die Eignung für Sprüh- und Wischarbeiten trägt dazu bei, dass Mitarbeiter vor und nach der Verwendung ihre eigenen Arbeitsbereiche, Fahrzeuge, Schreibtische, Sitzbereiche und Bereiche zur Lebensmittelvorbereitung abwischen können.
- Befolgen Sie immer die Anweisungen des Herstellers zu Verdünnung, Anwendung und Kontaktzeit.
- Einzelblattgröße 38 cm (L) x 19,5 cm (B).
- WypAll™ L20-Reinigungs- und Wartungs-Wischpapiere für Systeme mit mittiger Ausgabe sind auch in Weiß erhältlich (Produktcode 7278).
Spezifikation
38 cm | |
Zentralentnahme | |
Recycelt F2 |
19,5 cm | |
Aquarius™ Dispenser mit Zentralentnahme (7017) |