Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 Wischtücher, Papier
Diese Wischtücher eignen sich für mittelschwere Reinigungsaufgaben wie das Polieren von Glas und glatten Oberflächen sowie das Reinigen von Werkzeugen. Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 Wischtücher aus Papier sind vielseitig und saugfähig, so dass sie beim Wischen nicht zerfallen.
Marke: Kimberly-Clark™ 7490
75.75 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22916" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.69700kg
Beschreibung
- Weiße oder blaue Zentraleinzugswalze für den Einsatz in stark frequentierten Bereichen
- Kann in Kombination mit einem Dispensiersystem für kontrollierte Anwendung und reduzierten Abfall verwendet werden
Spezifikation
L10 Wischtücher | |
19 cm | |
Weiß | |
Stärker als herkömmliche 1-lagige Reinigungstücher, für tägliches Reinigen, häufiges leichtes Wischen und kleine Verschüttungen geeignet |
38 cm | |
Papier | |
Ja | |
1-lagig |