Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) wwPTFE-Membranscheibenfilter
Membran mit chemischer Kompatibilität für wässrige Lösungen und aggressive Lösungsmittel.
159.00 € - 685.00 €
Spezifikation
Material (Membran) | wwPTFE |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Dicke (metrisch) | 280 μm |
Produktcode | Marke | Porengröße | Durchmesser (metrisch) Membran | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Durchmesser (metrisch) Membran | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17134521
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60548 |
0,45 μm | 47 mm |
309.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17104521
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60539 |
0,2 μm | 47 mm |
286.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17114521
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60542 |
0,2 μm | 50 mm |
242.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17124521
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60547 |
0,45 μm | 25 mm |
159.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17144521
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60550 |
0,45 μm | 50 mm |
282.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17154521
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60551 |
0,45 μm | 90 mm |
685.00 €
75 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17194511
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60538 |
0,2 μm | 25 mm |
168.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Maximale Flexibilität
- Filtert wässrige Lösungen oder aggressive Chemikalien
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
wwPTFE | |
Unsteril | |
280 μm |