Learn More
Fisherbrand™ Manuelle Schüttler
Zum Simulieren der Hin- und Herbewegung des menschlichen Handgelenks
1670.00 € - 1885.00 €
Spezifikation
Tragkraft (metrisch) | 4,5 kg |
---|---|
Neigungswinkel | 0 bis 15° |
Elektrische Anforderungen | 230 V; Steckertyp: EU, UK, CN |
Temperaturbereich (metrisch) | Kompatibel mit Kühlräumen (5 bis 25 °C) |
Aufnahmevermögen | 8 x 500 ml-/kleinere Kolben |
Produktcode | Marke | Zeitschaltbereich | Drehzahlbereich | Display | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zeitschaltbereich | Drehzahlbereich | Display | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15534070
|
Fisherbrand™
|
Ohne Timer | 400 U/min | Keine Anzeige | 230 V; Steckertyp: EU, UK, CN |
1670.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15544070
|
Fisherbrand™
|
0 min bis 99 h 59 min | 50 bis 450 U/min | LED-Display | 230 V; Steckertyp: EU, UK, CN |
1885.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
- Von 0 bis 15° einstellbarer Mischwinkel
- Einstellbare seitliche Armklammern können bis zu 8 Kolben aufnehmen (500 ml oder kleiner)
- Beladungskapazität von bis zu 10 lbs mit Überlastschutz
- Mit zwei Seitenarmmodulen mit 4 Positionen
- Für Kühlräume (5 bis 25 °C)
Spezifikation
4,5 kg | |
230 V; Steckertyp: EU, UK, CN | |
8 x 500 ml-/kleinere Kolben | |
390 x 320 x 300 mm | |
8 |
0 bis 15° | |
Kompatibel mit Kühlräumen (5 bis 25 °C) | |
10 lb. | |
Zwei Seitenarmmodule mit 4 Positionen |