Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Culture Vessel
Perform repeated wet or dry sterilization to these culture vessels, which are made of borosilicate glass
520.00 € - 665.00 €
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12438952
|
DWK Life Sciences
348524 |
355 mm |
520.00 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12448952
|
DWK Life Sciences
348528 |
535 mm |
665.00 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Conforms to USP and ASTM requirements
- 38, 45 or 51mm screw head
- 2.6mm wall thickness
- Bottle material made of borosilicate glass
- Autoclavable
- Reusable
Spezifikation
110 mm |