Learn More
DWK Life Sciences Gläser, transparent, geradwandig, mit Verschlusskappen mit Polyvinyl-Einlage
Catalog Number 10051332
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1000 ml
16 oz., 500 ml
2 oz., 60 ml
4 oz., 125 ml
60 ml (2 oz.)
8 oz., 250 ml
Verpackung:
Komfortpackg.
Komfortpaket
Valu-Großpackung
Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen
Hervorragend geeignet zur Lagerung von trockenen Materialien und Proben, sichtbar durch klares Kalknatronglas Typ III
  • Weithalsöffnung für einen einfachen Zugriff auf den Inhalt mit Löffel oder Spatel
Jede Großpackung mit Flaschen enthält Etiketten mit Warnhinweisen zur korrekten Identifizierung des Inhalts und manipulationssichere Etiketten zum Schutz der Probenintegrität beim Transport oder während der Langzeitlagerung.
Bestellinformation
Kappen können separat bestellt werden.
Compliance
Transparentes Kalknatronglas USP Typ III
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 2.87 Zoll
Material Glas
Verpackung Komfortpaket
Verschlussfarbe Weiß
Zertifizierung/Konformität USP-Typ III
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 88 mm
Produkttyp Geradwandiges Gefäß mit Kappe
Höhe (angloamerikanisch) 3,4 in.
Verschlussauskleidung Poly/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 70 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 73 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Dispensierung durch den Verschluss Ja