Learn More
DWK Life Sciences CELLine™ Bioreaktor-Kolben
Membran-Zellkulturfläschchen eignen sich optimal für die Antikörper- und Proteinsynthese
267.00 € - 1615.00 €
Spezifikation
Enthält | Benutzerhandbuch mit Fütterungs- und Entnahmeplänen |
---|---|
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) Zelle | Kapazität (metrisch) Medien | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) Zelle | Kapazität (metrisch) Medien | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12871793
|
DWK Life Sciences
WCL1000-3 |
15 ml | 1000 ml | Membran-Zellkulturflaschen, ideal für die Antikörper- und Proteinproduktion, für Suspensionskulturen | 3/Karton |
1470.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12801803
|
DWK Life Sciences
WCL1000-1 |
15 ml | 1000 ml | Membran-Zellkulturflaschen, ideal für die Antikörper- und Proteinproduktion, für Suspensionskulturen | 1/Karton |
352.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12891793
|
DWK Life Sciences
WCL1000AD-1 |
15 ml | 1000 ml | Membran-Zellkulturflaschen ideal für die Antikörper- und Proteinproduktion, für adhärente Kulturen | 1/Karton |
351.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12881793
|
DWK Life Sciences
WCL0350-5 |
5 m | 350 ml | Membran-Zellkulturflaschen, ideal für die Antikörper- und Proteinproduktion, für Suspensionskulturen | 5/Karton |
1615.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 15-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12811803
|
DWK Life Sciences
WCL1000AD-3 |
15 ml | 1000 ml | Membran-Zellkulturflaschen ideal für die Antikörper- und Proteinproduktion, für adhärente Kulturen | 3/Karton |
1060.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 15-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12821803
|
DWK Life Sciences
WCL0350-1 |
5 m | 350 ml | Membran-Zellkulturflaschen, ideal für die Antikörper- und Proteinproduktion, für Suspensionskulturen | 1/Karton |
267.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Zellkulturkolben hoher Dichte mit dualem Membransystem ermöglichen eine weniger aufwändige Kulturenpflege und eine hochkonzentrierte Ernte.
- Kammer mit einer großen Medienmenge ermöglicht längere Laufzeiten, ohne dass Medien nachgefüllt werden müssen
- Das Zellenfach konzentriert Zellen, Antikörper und Proteine für eine vereinfachte Aufreinigung
- Für Suspensionszellkulturen und adhärente Zellkulturen: Hybridom, CHO, NS0, SF, BHK, HEK usw.
02-912-745, 02-912-742
- Für adhärente Zellkultivierung
- 1000 ml-Medienfach
- 15 ml-Zellenfach
- Lieferbar in Einzelpackungen (02-912-745) oder Dreierpackungen (02-912-742)
- Für Suspensionszellkultivierung
- 350 ml-Medienfach
- 5 ml-Zellenfach
- Lieferbar in Einzelpackungen (02-912-746) oder Fünferpackungen (02-912-746)
- Für Suspensionszellkultivierung
- 1000 ml-Medienfach
- 15 ml-Zellenfach
- Lieferbar in Einzelpackungen (02-912-744) oder Dreierpackungen (02-912-741)
Spezifikation
Benutzerhandbuch mit Fütterungs- und Entnahmeplänen | |
Steril |