Learn More
DWK Life Sciences BOD-Flaschen
Erhältlich mit Roboter- oder Pennyhead-Stopfen aus Glas
468.00 € - 1730.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verwendet zur Inkubation von verdünnten Proben aus Kanälen, Klärschlämmen, verschmutztem Wasser und Industrieabfällen zur Bestimmung der während der Stabilisierung von zersetzbaren organischen Stoffen durch aerobe biochemische Wirkungen benötigten Sauerstoffmenge |
---|---|
Beschriftungsfläche | Ja |
Material | Borosilikatglas |
Produktcode | Marke | Barcode | Volumen (metrisch) | Anzahl Sequenzen | Stopfen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Barcode | Volumen (metrisch) | Anzahl Sequenzen | Stopfen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12473711
|
DWK Life Sciences
227494-99 |
Ja | 60 mL | Speziell | Robotisch |
1730.00 €
36 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12463741
|
DWK Life Sciences
227497-13G |
Ja | 300 mL | 289 bis 312 | Pennyhead |
495.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11718879
|
DWK Life Sciences
227497-03G |
Ja | 300 mL | 49 bis 72 | Pennyhead |
495.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 16-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10678714
|
DWK Life Sciences
227494-00 |
Nein | 60 mL | Nicht nummeriert | Robotisch |
1300.00 €
36 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12433711
|
DWK Life Sciences
227494-02 |
Ja | 60 mL | 37 bis 72 | Pennyhead |
1555.00 €
36 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11764179
|
DWK Life Sciences
227494-01 |
Ja | 60 mL | 1 bis 36 | Robotisch |
1555.00 €
36 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11728879
|
DWK Life Sciences
227497-04G |
Ja | 300 mL | 73 bis 96 | Pennyhead |
495.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 16-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11678308
|
DWK Life Sciences
227497-00 |
Ja | 300 mL | Nicht nummeriert | Robotisch |
468.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10590463
|
DWK Life Sciences
227497-01 |
Ja | 300 ml | 1 bis 24 | Robotisch |
495.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12731638
|
DWK Life Sciences
227497-02 |
Ja | 300 mL | 25 bis 48 | Robotisch |
495.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12453721
|
DWK Life Sciences
227497-03 |
Ja | 300 mL | 49 bis 72 | Robotisch |
495.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12473721
|
DWK Life Sciences
227497-04 |
Ja | 300 mL | 73 bis 96 | Robotisch |
495.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12413731
|
DWK Life Sciences
227497-06 |
Ja | 300 mL | 121 bis 144 | Robotisch |
495.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12493721
|
DWK Life Sciences
227497-05 |
Ja | 300 mL | 97 bis 120 | Robotisch |
495.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12433731
|
DWK Life Sciences
227497-07 |
Ja | 300 mL | 145 bis 168 | Robotisch |
495.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12453731
|
DWK Life Sciences
227497-08 |
Ja | 300 mL | 169 bis 192 | Robotisch |
495.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12473731
|
DWK Life Sciences
227497-09 |
Ja | 300 mL | 193 bis 216 | Robotisch |
495.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12493731
|
DWK Life Sciences
227497-10 |
Ja | 300 mL | 217 bis 240 | Robotisch |
495.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12413741
|
DWK Life Sciences
227497-11 |
Ja | 300 mL | 241 bis 264 | Robotisch |
495.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12453741
|
DWK Life Sciences
227497-13 |
Ja | 300 mL | 289 bis 312 | Robotisch |
495.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12433741
|
DWK Life Sciences
227497-12 |
Ja | 300 mL | 265 bis 288 | Robotisch |
495.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12473741
|
DWK Life Sciences
227497-14 |
Ja | 300 mL | 313 bis 336 | Robotisch |
495.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12493741
|
DWK Life Sciences
227497-15 |
Ja | 300 mL | 337 bis 360 | Robotisch |
495.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12413751
|
DWK Life Sciences
227497-16 |
Ja | 300 mL | 361 bis 384 | Robotisch |
495.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12433751
|
DWK Life Sciences
227497-17 |
Ja | 300 mL | 385 bis 408 | Robotisch |
495.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12453751
|
DWK Life Sciences
227497-18 |
Ja | 300 mL | 409 bis 432 | Robotisch |
495.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11734189
|
DWK Life Sciences
227497-01G |
Ja | 300 mL | 1 bis 24 | Pennyhead |
495.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12403721
|
DWK Life Sciences
227497-00G |
Ja | 300 mL | Nicht nummeriert | Pennyhead |
482.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11764219
|
DWK Life Sciences
227497-02G |
Ja | 300 mL | 25 bis 48 | Pennyhead |
495.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 16-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12403731
|
DWK Life Sciences
227497-05G |
Ja | 300 mL | 97 bis 120 | Pennyhead |
495.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12423731
|
DWK Life Sciences
227497-06G |
Ja | 300 mL | 121 bis 144 | Pennyhead |
495.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12443731
|
DWK Life Sciences
227497-07G |
Ja | 300 mL | 145 bis 168 | Pennyhead |
495.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12463731
|
DWK Life Sciences
227497-08G |
Ja | 300 mL | 169 bis 192 | Pennyhead |
495.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12483731
|
DWK Life Sciences
227497-09G |
Ja | 300 mL | 193 bis 216 | Pennyhead |
495.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12403741
|
DWK Life Sciences
227497-10G |
Ja | 300 mL | 217 bis 240 | Pennyhead |
495.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12423741
|
DWK Life Sciences
227497-11G |
Ja | 300 mL | 241 bis 264 | Pennyhead |
495.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Description
Erhältlich mit Roboter- oder Pennyhead-Stopfen aus Glas
Flaschen
- Borosilikatglas, 60 oder 300 ml, nummeriert oder nicht nummeriert
- Permanente Markierungen. Auch nummerierte Ausführungen haben einen Barcode
- Durch die speziell gestaltete Flaschenschulter entweicht beim Befüllen sämtliche Luft aus der Flasche
- Die 300-ml-Flaschen sind empfohlen für die fünftägige BSB-Bestimmung gemäß Standardmethoden für die Untersuchung von Wasser und Abwasser, Ausgabe 18, 5210 B, 1992.
- Die auswechselbaren Stopfen aus Borosilikatglas haben einen konvexen Boden, was das Zurückbleiben von Luftrückständen verhindert
- Die ausgestellte Flaschenöffnung erzeugt eine Wasserdichtung um den Stopfen, die verhindert, dass Luft während der Inkubation eingezogen wird
- Der Schliff des Stopfens ist mit den Sonden der führenden BSB- und DO-Messgeräte kompatibel
- Roboterstopfen aus Glas sind mit den meisten Robotersystemen kompatibel
Zur Inkubation von verdünnten Proben von Klärwässern, Abwässern, verschmutzten Gewässern und industriellen Abfällen, um die bei der Stabilisierung von zersetzbaren organischen Stoffen benötigte Sauerstoffmenge durch aerobe biochemische Reaktionen zu bestimmen.
Order Info
Abmessungen: Die 300-ml-Flaschen haben eine Abmessung (Durchmesser x Höhe) von 2.75 x 6.5 Zoll (69 x 165 mm); die 60-ml-Flaschen haben eine Abmessung (Durchmesser x Höhe) von 1.75 x 4.5 Zoll (43 x 115 mm).
Specifications
Verwendet zur Inkubation von verdünnten Proben aus Kanälen, Klärschlämmen, verschmutztem Wasser und Industrieabfällen zur Bestimmung der während der Stabilisierung von zersetzbaren organischen Stoffen durch aerobe biochemische Wirkungen benötigten Sauerstoffmenge | |
Ja | |
Borosilikatglas |