Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ ABC-Fläschchen
Wheaton ABC-Fläschchen haben eine um 40 % breitere Öffnung als Standardfläschchen mit Schraubverschluss sowie ein hervorragendes Gewindedesign, das eine sicherere Abdichtung am Verschluss ermöglicht.
324.00 € - 378.00 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Volumen (metrisch) | 1,8 mL |
Höhe (angloamerikanisch) | 1,25 in. |
Höhe (metrisch) | 32 mm |
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Farbe | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Farbe | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12494801
|
DWK Life Sciences
W225150 |
Schraubverschluss | Durchsichtig | ABC-Fläschchen mit/ohne Beschriftungsfeld |
324.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12404831
|
DWK Life Sciences
W225151 |
Schraubverschluss | Durchsichtig | ABC-Fläschchen mit Beschriftungsfeld |
351.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12414851
|
DWK Life Sciences
W225152 |
Schraubverschluss | Bernsteinfarben | ABC-Fläschchen mit/ohne Beschriftungsfeld |
358.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12424871
|
DWK Life Sciences
W225153 |
Schraubverschluss | Bernsteinfarben | ABC-Fläschchen mit Beschriftungsfeld |
378.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12463661
|
DWK Life Sciences
225179-03 |
Bördelverschluss | Bernsteinfarbig | E-Z Vial™ mit Beschriftungsfeld |
331.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- 40 % größere Öffnung als Standardfläschchen
- Hergestellt aus transparentem und bernsteinfarbenem Borosilikatglas Typ I
- Einsätze mit begrenztem Volumen
- 9 mm Schraubgewinde
- Zur Verwendung mit Wheaton ABC Schraubverschlüssen
Spezifikation
12 mm | |
1,8 mL | |
32 mm |
Borosilikatglas | |
1,25 in. | |
1000 Karton |