Learn More
DWK Life Sciences X20 BOD FLASCHE 300ML SCHWARZ MIT .
  • Hemmt die Sauerstoffproduktion durch Algen
Marke:  DWK Life Sciences 227667
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.89460kg
Artikelnummer. 11724199
  • 635.00 € / 20 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Roboter-Stopfen und opake schwarze Kappe
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit schwarzem Plastisol™ beschichtet, um Lichtstrahlen im 4000 Bereich bis zu 8000Å zu blockieren
  • Abmessungen: 2.875 Durchm. ×69/16 Zoll hoch (78×167 mm)
Spezifikation
Spezifikation
300 mL
Borosilikatglas
10,14 oz.
16,7 cm
7,3 cm
Zur Verwendung in marinen Photosyntheseprojekten beim Vergleich von Sauerstoff in einer hellen und einer dunklen Flasche
Robotisch
6.6 Zoll
2.9 Zoll