Learn More
Cytiva Grad 3MM Chr Chromatographie-Papier aus Cellulose Blätter
Zum Einsatz bei der Elektrophorese
Marke: Cytiva 3030-335
211.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.80180kg
Beschreibung
Speziell für Chromatographieverfahren hergestellt und getestet, sodass Austauschfähigkeit sowie die Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung sichergestellt sind
- Die reine Cellulose wird ausschließlich aus besonders hochwertigen Baumwoll-Lintern gewonnen und vollkommen ohne Zusatzstoffe hergestellt.
- Größe: 31.5 x 35.5 cm
- Dicke: 0.34 mm
- Flussrate: 130 mm/30 min
Spezifikation
31.5 x 33.5 cm | |
12.4 Zoll | |
Sheet | |
For General Chromatography and Electrophoresis | |
3 MM Chr | |
130 mm/30 min. |
13.9 Zoll | |
0,34 mm Whatman-Papier mittlerer Dicke 3 mm Chr | |
0.34 mm | |
33.5 cm | |
Zellulose | |
31.5 cm |