Learn More
Cytiva 17 Chr Chromatographie-Papier
Gewährleistet die für chemische Trennungen erforderliche Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung. Whatman™ 17 Chr Chromatographie-Papier ist im Bereich des Protein- und Nukleinsäure-Blotting ebenfalls weit verbreitet.
104.00 € - 413.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Die 17 Chr-Zellulose-Chromatographierolle bietet 0,92-mm-Papier mit hohem Absorptionsvermögen für die präparative Papierchromatographie und Elektrophorese. |
---|---|
Flussrate | 190/30 mm/min |
Filmdicke | 0.92 mm |
Ausführung | Glatt |
Format | Bogen |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11398844
|
Cytiva
3017-820 |
7 cm | 3.54 in. | 9 cm |
104.00 €
100 Stück |
Estimated Shipment: 17-06-2024
Log in to see stock. |
|||
11350734
|
Cytiva
3017-915 |
57 cm | 18,1 in. | 46 cm |
413.00 €
25 Stück |
Estimated Shipment: 17-06-2024
Log in to see stock. |
|||
Beschreibung
Gewährleistet die für chemische Trennungen erforderliche Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung. Whatman™ 17 Chr Chromatographie-Papier ist im Bereich des Protein- und Nukleinsäure-Blotting ebenfalls weit verbreitet.
Reine Zellulose, die vollständig aus Baumwolllinters höchster Qualität und ohne jegliche Zusätze hergestellt wird. Hergestellt und speziell getestet für chromatographische Verfahren, um die Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung zu gewährleisten, die bei chemischen Trennungen wichtig sind.- Übliche Dicke: 0.92 mm
- Typischer linearer Durchfluss: 190 mm/30 min
- Glatte Oberfläche
- Geeignet für schwerste Belastungen, präparative Papierchromatographie und Elektrophorese
Spezifikation
Die 17 Chr-Zellulose-Chromatographierolle bietet 0,92-mm-Papier mit hohem Absorptionsvermögen für die präparative Papierchromatographie und Elektrophorese. | |
0.92 mm | |
Bogen | |
Gütegrad 17 Chr |
190/30 mm/min | |
Glatt | |
Für hohe Beladungen und als ausgezeichnete Auswahl für die präparative Papier-Chromatographie und -Elektrophorese | |
Zellulose |