Learn More
Memmert™ Wasserbad WTB
Ideal für das Temperieren von Salben, Emulsionen, Proben, Platten und Nährlösungen im Labor, sowie das Warmlagern und Kalibrieren in der Industrie.
895.00 € - 1680.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE |
---|---|
Temperaturbereich | Mindestens 5 °C über Umgebungstemperatur bis 100 °C |
Typ | Wasserbad |
Display | 3,5 in.-Farbdisplay mit Touchscreen |
Zeitschaltuhr | Digitale Zeitschaltuhr von 1 Min. bis 99 Stunden 59 Min., optisch und akustisch |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17198974
|
Memmert™
WTB6 |
7,5 l |
895.00 €
1 Stück |
N/A | |||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
17178974
|
Memmert™
WTB11 |
10 l |
960.00 €
1 Stück |
N/A | ||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
17188974
|
Memmert™
WTB15 |
17,5 l |
1050.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17145951
|
Memmert™
WTB24 |
23,1 l |
1160.00 €
1 Stück |
N/A | |||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
16807036
|
Memmert™
WTB35 |
37,5 l |
1410.00 €
1 Stück |
N/A | ||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
17124604
|
Memmert™
WTB50 |
51 l |
1680.00 €
1 Stück |
N/A | ||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
Beschreibung
Intuitiv, flexibel und kalibrierbar - diese drei Wörter beschreiben das Memmert Wasserbad WTB.
- Modellgrößen: 6, 11, 15, 24, 35 und 50
- Temperaturarbeitsbereich: +5°C über Umgebungstemperatur bis +100°C
- Temperaturarbeitsbereich mit Peltier Kühlvorrichtung CDP: +10°C bis 100°C
- Temperatur Einstellung: Celsuis / Fahrenheit
- Temperaturüberwachung: zweistufiges Sicherheitssystem zum Schutz vor Überhitzung, individuell einstellbarer Übertemperaturalarm
- Timer: digitale Ablaufuhr von 1 Min. bis 99 Std. 59 Min., visuell und akustisch
- Intuitiv bedienbarer, personalisierbarer Fernscreen CustomView
- Hervorragendes Bedienkonzept: Farbgrafikdisplay mit Touchscreen und komfortabler Menüführung
- Praktisch und robust: schneller Wasserablauf, leicht zu reinigen
- Flexibel mit maßgeschneidertem Zubehör erweiterbar (z. B. Umwälzpumpe, Kühleinheit, Schüttelvorrichtung, Reagenzglashalter)
- Kalibrierbar für präzise Temperatureinstellung (2-Punkt-Kalibrierung)
Perfekt für den Alltag im Labor: Die hochwertige Edelstahl-wanne mit abgerundeten Ecken ist leicht zu reinigen und kann ohne Kippen restlos mit dem serienmäßigen Ablasshahn entleert werden. Durch die kompakte, ergonomische Bauform findet das Memmert WTB auf jedem Labortisch seinen Platz.
Spezifikation
CE | |
Wasserbad | |
Digitale Zeitschaltuhr von 1 Min. bis 99 Stunden 59 Min., optisch und akustisch |
Mindestens 5 °C über Umgebungstemperatur bis 100 °C | |
3,5 in.-Farbdisplay mit Touchscreen | |
50/60 Hz |