Learn More
IKA IKA Vortex 3 Schüttler
Der IKA Vortex 3 Schüttler ist geeignet für Kurzzeitbetrieb (Touchfunktion), der durch Drücken des Aufsatzes aktiviert wird, oder kontinuierlichen Betrieb.
Marke: IKA 0003340000
484.50 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.32000kg
Beschreibung
- Kompaktes Design
- Großer Drehzahlbereich, stufenlos verstellbar
- Verschiedene Anwendungen, 3 austauschbare Zubehörteile und 7 Einsätze (z. B. Mikroröhrchen, Erlenmeyerkolben 250 ml usw.) (separat bestellen)
- Die Zubehörteile rasten sicher in jeder Position in das Gerät ein
- Spezielle Gurte gewährleisten die einfache Handhabung von runden Kolben/Erlenmeyerkolben
- Robustes Metall-Zinkdruckgussgehäuse
- Kurzzeitbetrieb durch Drücken des Aufsatzes (Touchfunktion)
- Stabil bei hohen Drehzahlen aufgrund der Spezialfüße (Basis aus Silikon mit sehr hoher Schwingungsdämpfung)
- Exzentrisches Kugellager
- Geeignet für kontinuierlichen Betrieb mit geringer Aufwärmung dank der Eigenbelüftung des Motors
- Schüttelbewegung: orbital
- Schüttelhub: 4 mm
- Bereich der stufenlos verstellbaren Drehzahl: 500 - 2.500 U/min
Spezifikation
4 mm | |
200/240 V, 100/115 V | |
50/60 Hz | |
14,9 cm | |
13,6 cm | |
12,7 cm | |
4,5 kg | |
Kontinuierlich |
0 bis 2.500 U/min | |
60 W | |
5,8 in. | |
5,35 Zoll | |
5 Zoll | |
9.9 lb. | |
IP 21 |