Learn More
IKA™ Schüttler Vortex 2
Vortex-Schüttler, geeignet für den Touch-Betrieb oder Dauerbetrieb.
Marke: IKA™ 0025000258
292.37 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.90000kg
Beschreibung
- Touch-Funktion
- Geeignet für Dauerbetrieb (geringe Wärme durch Belüftung des Motors)
- Stabiler Betrieb bei hohen Geschwindigkeiten durch Silikonfüße
- Stufenlos verstellbarer Geschwindigkeitsbereich
- Aufgrund von 3 austauschbaren Aufsätzen und 7 Einsätzen (z. B. Eppendorf-Röhrchen, Mikrotiterplatten, Erlenmeyerkolben 250 ml usw.) sind verschiedene Anwendungen möglich, die separat bestellt werden müssen
- Die Zubehörteile rasten sicher in jeder Position in das Gerät ein
- Spezielle Gurte (VG 3.36) gewährleisten einfache Handhabung von runden Kolben/Erlenmeyerkolben
- Robustes Gehäuse aus Metalldruckguss
Spezifikation
4 mm | |
220/240 V | |
EU-Stecker | |
138 x 120 x 140 mm |
500 bis 2500 U/min | |
60 W | |
50/60 Hz |