Learn More
Fisherbrand™ Universal Vials with Polypropylene Cap
Manufactured from Type III Soda Lime Glass with polypropylene cap. Fisherbrand™ Universal Vials with Polypropylene Cap are suitable for media, diagnostic and sample collection applications.
Marke:  Fisherbrand™
287.13 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21960" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 10.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 14833562
  • 363.00 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Kalknatronglas Typ III
  • Schraubverschluss aus Polypropylen
  • Transparente farbige Flasche
  • Hals mit Schraubgewinde
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Kalk-Natron-Glas Typ III
Geeignet für Medien-, Diagnose- und Probenaufnahmeanwendungen
Röhrenförmig
Polypropylen
Schraubverschluss
500/Pckg.
24 mm
27 mm
30 ml
Schraube
Schraube
Autoklavierbar
82 mm
Fläschchen