Learn More
Masterflex™ Tygon™ E-3603 Laborschläuche
Entwickelt für Beständgkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb und weniger durchlässig als Gummischläuche. Die Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-3603-Laborschläuche eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
Marke: Masterflex™ 06407-75
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.27000kg
Beschreibung
- Biobasierte Formulierung für eine ausgezeichnete Leistungsfähigkeit
- Chargenübergreifende Konsistenz für reproduzierbare Ergebnisse
- Nicht toxisch und nicht kontaminierend
- Glatte, polierte Innenwand
- Rutscht leicht über Anschlüsse und besitzt einen sicheren Halt für einfache Laboraufbauten
- Beinhaltet kein BPA oder Phthalate
- Standardgrößen lieferbar, zum Erhalt eine vollständigen Vakuums bei Zimmertemperatur
- Labor allgemein
- Lebensmittel & Getränke
- Biopharmazeutika
- Analytische Instrumente
- Peristaltik- und Vakuumpumpen
- Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablaufleitung geeignet
Spezifikation
Laboratory Tubing | |
Ja | |
3.2 mm | |
0.19 in. | |
49.2 ft. | |
1/32 in. | |
allgemeine Labor-, Lebensmittel- und Getränke sowie Biopharma-Anwendungen und Analyseinstrumente | |
Je 1 | |
Transparent | |
Flexibel | |
508 °C |
FDA-konform; erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI und NSF 51, USP Class VI, NSF 51 | |
0.13 in. | |
Tygon E-3603 | |
4,8 mm | |
15 m | |
0.8 mm | |
74 °C | |
Ja | |
Shore A, 15 s 56 | |
20 psi | |
74 °C |