Learn More
Ansell Touch N Tuff™ 92-600 Einweg-Nitril-Handschuhe, puderfrei
20.34 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
20.34 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21907" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
20.34 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21907" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
Klein
M
L
XL
Beschreibung
Bewährter Spritzschutz gegen gesundheitsschädliche Chemikalien. Ansell Edmont Touch N Tuff™ Einweg-Nitril-Handschuhe zeichnen sich durch Tragekomfort aus und halten die Ermüdung der Hände auf einem Minimum.
- Aus 100 % Nitril
- Beständig gegen versehentliche Durchstiche, Kerben, Einschnitte und Abrieb
- Bequemes dünnes mil-Design
- Gerollte Aufschläge für leichtes Überziehen und Lüften
- Chemisch beständig*
*Nicht empfohlen für Aceton, Benzaldehyd, Chlorobenzol, EDC, DMAC, DMF, Ethylacetat, Furfural, Methylenbromid, MEK, Morpholin, NMP, Jodmethan, Salpetersäure -70 %, (konzentriert), Salpetersäure, rote rauchende Salpetersäure, Nitrobenzol, 1-Nitropropan, 2-Nitropropan, Phenol, 90 %, THF, Pyridin, Schwefelsäure, 95-98 % (konzentriert) und THF
Compliance
Gemäß FDA 510(k) zugelassen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D6319, FDA 21 CFR 177.2600, ASTM F1671 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | Kategorie III, EN 420:2003 + A1:2009 |
Chlorinated | Nein |
Farbe | Grün |
Einwegprodukt | Ja |
Finger Thickness (English) | 5,5 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,14 mm |
Hand | Beidhändig |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |