Learn More
Texwipe™ TechniCloth™ II Wischtücher, Mischmaterial
Für Anwendungen der ISO-Klasse 6 und 7
48.85 € - 67.55 €
Spezifikation
Produkttyp | TechniCloth™ II Trockenwischtücher |
---|---|
Material | Polyester-Zellulose |
Flächengewicht | 67 |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entwickelt für kritische Umgebungen, in denen eine geringe Partikelbildung und eine hohe Saugfähigkeit im Vordergrund stehen, hervorragend geeignet für den Einsatz in Anlagen zur Herstellung von integrierten Schaltkreisen, Leiterplatten und elektronischen Komponenten |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11575365
|
Texwipe™
TX1109 |
22,9 cm | 22,9 cm |
49.64 €
300 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11595365
|
Texwipe™
TX1118 |
46 cm | 46 cm |
48.85 €
75 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11585365
|
Texwipe™
TX1112 |
30,5 cm | 30,5 cm |
67.55 €
150 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Hergestellt aus einer wasserstrahlverfestigten Mischung aus 55 % Cellulose und 45 % Polyester und mit firmeneigener ITW Texwipe Oberflächengbeschichtung für ultrageringe Partikelbildung (ULP) behandelt
- Reduziert die Partikelbildung erheblich
- ULP-Beschichtung, die beständig gegen Extraktion in häufig verwendeten Lösungsmitteln ist
Bestellinformation
Basisgewicht: 68 g/m2.
Spezifikation
TechniCloth™ II Trockenwischtücher | |
67 | |
Entwickelt für kritische Umgebungen, in denen eine geringe Partikelbildung und eine hohe Saugfähigkeit im Vordergrund stehen, hervorragend geeignet für den Einsatz in Anlagen zur Herstellung von integrierten Schaltkreisen, Leiterplatten und elektronischen Komponenten |
Polyester-Zellulose | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999 |