Learn More
Agilent BioTek Synergy LX Multifunktionslesegerät
Das Bio Tek Instruments Synergy LX Multifunktionslesegerät ist ein kostengünstiges, anwenderfreundliches Multifunktionslesegerät für die gängigsten Endpunkt-Mikrotiterplatten-basierten Assays.
Marke: Agilent BioTek SLXFTS-SN
Beschreibung
The BioTek Synergy LX multi-mode reader automates many common microplate assays. The high-quality optic design ensures excellent data in absorbance, fluorescence, and luminescence detection modes. This affordable system is ideal for many common assays including nucleic acid and protein quantification, ELISA, BCA, Bradford, and cell viability
The data display, output to a USB flash drive, printer, or Gen5 software make Synergy LX a versatile assay workstation. The large touch screen user interface and onboard software simplify programming and save time in operation of microplate and microvolume assays.
Zertifizierungen
CE and TUV marked. RoHS compliant.
Serviceleistungen
12 Monate
Spezifikation
200 to 900 nm | |
CE- und TÜV-Kennzeichnung, RoHS-konform | |
38,1 cm | |
96 Wells: 24 Sekunden, 384 Wells: 76 s | |
Bandpass Filter | |
15 in. | |
38,1 cm | |
Fluorescence; Luminescence; Touchscreen | |
Multi-mode Microplate Reader | |
0.001 OD | |
2 | |
1 year | |
27 lb. | |
15 in. | |
Fluoreszenz, Lumineszenz, Touchscreen, PMT | |
Endpunkt (Onboard-Software) Endpunkt, Kinetik, Bereichsscan, Absorptionsspektralscan (unter Gen5-Kontrolle), Kinetric, Area Scanning, Absorbance Spectal Scanning |
Wellenlängengenauigkeit ±2 nm | |
≤5 nm | |
15 in. | |
Linear, orbital, doppelt orbital | |
Nucleic acid and protein quantification, ELISA, BCA, Bradford and cell viability | |
50/60 Hz | |
<1% from 0 to 2.5 OD | |
SLXFTS | |
Externes 24-VDC-Netzteil, kompatibel mit 100/240 V Wechselstrom bei 50/60 Hz, max. 60 W Maximalverbrauch | |
Fluoresence Intensity: Fluorescein 2 pM; Luminesence: 10 amol ATP | |
English | |
Externes 24-VDC-Netzteil, kompatibel mit 100/240 V. | |
12,3 kg | |
38,1 cm | |
Xenon-Blitzlampe |