Learn More
Agilent BioTek Synergy HTXS Multimodus-Mikrotiterplatten-Lesegerät, IVD
Der BioTek Synergy HTX ist ein kompaktes, kostengünstiges Multimodus-Lesegerät für 6- bis 384-Well-Mikrotiterplatten und Take3-Mikrovolumenplatten.Für In-vitro-Diagnostik.
Marke: Agilent BioTek S1LFA-SI
Beschreibung
Der BioTek Synergy HTX ist ein kompaktes, kostengünstiges Multimodus-Lesegerät für 6- bis 384-Well-Mikrotiterplatten und Take3-Mikrovolumenplatten.Das einzigartige Design mit zwei Optiken bietet hervorragende Leistung für UV-Vis-Absorption, Fluoreszenz, Lumineszenz und AlphaScreen/AlphaLISA-Arbeitsabläufe
Mit Inkubation und Schütteln sowie einem Doppelreagenz-Injektormodul erfüllt das System jetzt und in Zukunft alle Assay-Anforderungen.Synergy HTX wird von der anwenderfreundlichen und dennoch leistungsstarken Gen5-Software für Datenerfassung, -analyse, -export und -berichterstellung gesteuert.
Spezifikation
200 bis 999 nm, in Schritten von 1 nm | |
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. | |
Kompatibel mit BioStack und Automatisierungslösungen von Drittanbietern | |
4-Zonen-Inkubation bis 50 °C mit Kondensationskontrolle, ±0,2 °C bei 37 °C | |
Linear, Orbital | |
10 in. | |
25,4 cm | |
S1LFA. | |
Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
100/240 V | |
18 kg | |
40,6 cm | |
Fotodiode, PMT | |
Xenon-Blitz, Wolfram-Halogen (Alpha-Detektion/Fluoreszenzintensität) |
Absorption: ±2 nm; < 1 % bei 2,0 AD, < 3 % bei 3,0 AD; Dispensieren: ±1 μl oder 2 % | |
38 cm | |
15 in. | |
96 Wells: 31 s; 384 Wells: 80 s | |
Absorption: 0 bis 4 AD; Fluoreszenzintensität/Lumineszenz: >6 Dekaden | |
50/60 Hz | |
Absorption; Lumineszenz; Fluoreszenz (oben/unten); Alpha; Inkubation; Schütteln | |
2 Spritzenpumpen | |
2 | |
40 lb. | |
16 in. | |
6- bis 384-Well-Mikrotiterplatten | |
Gen5 Mikrotiterplatten-Lesegerät und Bilderkennungssoftware, Gen5 Secure für 21 CFR Part 11 Konformität (optional) | |
Endpunkt, Kinetisch, Spektralanalysen, Well-Flächen-Scanning |