Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Supor™ 200 Membran-Scheibenfilter
Die Membranen werden zur Sterilisation flüssiger Reagenzien, Entfernung von Partikelkontaminationen und Klärung von Lösungen vor der weiteren Verarbeitung eingesetzt.
141.00 € - 755.00 €
Spezifikation
Material (Membran) | PES |
---|---|
Porengröße | 0,2 μm |
Sterilität | Unsteril |
Dicke (metrisch) | 145 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17154501
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60300 |
25 mm | Glatt |
160.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17164501
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60301 |
47 mm | Glatt |
285.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17144501
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60298 |
13 mm | Glatt |
141.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17174501
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60305 |
142 mm | Mit Registerkarten |
356.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17184501
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60307 |
293 mm | Mit Registerkarten |
755.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17144511
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60334 |
90 mm | Glatt |
498.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17154571
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66550 |
293 mm | Glatt |
555.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Diese Produkte sind für biologische, pharmazeutische und Sterilisations-Filteranforderungen optimiert
- Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
PES | |
0,2 μm | |
Unsteril | |
145 μm |