Learn More
Sampling Systems™ Straight Tweezers
These tweezers made of 316L stainless steel are designed for use in laboratory, production and industrial environments. Tweezers make it easy to pick up intricate items, such as vials and tissues.
11.79 € - 64.54 €
Spezifikation
Spitzenform | Straight |
---|---|
Material | Stainless Steel (316L) |
Produkttyp | Tweezers |
Menge (Anzahl pro Karton) | 1 Tweezer/Cs. |
Sterilität | Non-sterile |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17992102
|
Sampling Systems™
A596-100 |
100 mm |
11.79 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17942132
|
Sampling Systems™
A596-200 |
200 mm |
17.34 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17912112
|
Sampling Systems™
A596-300 |
300 mm |
31.22 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17932132
|
Sampling Systems™
A596-400 |
400 mm |
64.54 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Range of different convenient lengths
Spezifikation
Straight | |
Tweezers | |
Non-sterile |
Stainless Steel (316L) | |
1 Tweezer/Cs. | |
Standard |