Learn More
SP Bel-Art™ SP Bel-Art WYE (Y) Schlauchverbinder für Schläuche von 5/16 in.
Der Einsatz dieser Verbindungsstücke gewährleistet eine enge, sichere Verbindung zwischen Schläuchen mit gleichem Innendurchmesser
Marke: SP Bel-Art™ 19615-0000
Weitere Details : net-weight : 0.24300kg
Beschreibung
- Mehrere Widerhaken pro Arm sorgen für zusätzlichen Kontakt zwischen der Armatur und den Schläuchen und so für noch mehr Halt
- Chemikalienbeständiger Polypropylenkunststoff für die Verwendung mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten oder Gasen
- FDA-Qualität für direkten Kontakt mit Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
- Autoklavierbar
Spezifikation
8 mm | |
39,7 mm | |
54 mm |
Polypropylen | |
12/Packung |