Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) SolVac™ Filterhalter
Der SolVac™ Magnetfilterhalter vereinfacht die Reinigung und Entgasung von Lösungsmitteln von mobilen Phasen und anderen Lösungen.
Marke:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4020
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.19000kg
Artikelnummer. 17154261
  • 662.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für eine sichere und einfache Filtration mobiler Phasen
  • Ermöglicht Analytikern die bestmöglichen Ergebnisse und bietet gleichzeitig effektiven Schutz ihrer wertvollen Ausrüstung
Spezifikation
Spezifikation
Unsteril
10,2 cm2
61 cm (2 ft.) Zulaufschlauch, Daumenklemme, Senkgewicht, Vakuumanschlussadapter, 2 Membran-Versiegelungsdichtungen und 2 Versiegelungsdichtungen
47 mm