Learn More
BINDER™ Serie MK - Wechselklimaschränke, für schnelle Temperaturwechsel
Der BINDER Schrank der Serie MK ist für alle Wärme- und Kältetests zwischen -40 °C und 180 °C geeignet. Der MK ist bei zyklischen Temperaturtests eine clevere Alternative zu aufwändigen Individuallösungen.
16175.00 € - 39225.00 €
Spezifikation
Kammermaterial | Edelstahl |
---|---|
Beleuchtung | Keine Beleuchtung |
Material | Edelstahl |
Anzahl Einschübe | max. 1 Std./4 |
Steckertyp | CEE |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15993042
|
BINDER™
9020-0374 |
60 L | 732 x 832 x 1445 mm |
16175.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15903052
|
BINDER™
9020-0375 |
115 L | 1000 x 935 x 1725 mm |
23580.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15913052
|
BINDER™
9020-0376 |
228 L | 1135 x 1000 x 1710 mm |
27580.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15923052
|
BINDER™
9020-0377 |
734 L | 1620 x 1195 x 2005 mm |
39225.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Temperaturbereich: -40 °C bis +180 °C
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Programmierbarer Betauungsschutz für die Proben
- Beheiztes Sichtfenster mit LED-Innenraumbeleuchtung
- BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
- Fehlerdiagnosesystem mit optischem und akustischem Alarm
- Intuitiver Touchscreen Controller mit Zeitabschnitts- und Echtzeitprogrammierung
- Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
- Durchführung mit Silikonstopfen 50 mm, links
- Temperaturwählbegrenzer Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- 4 Rollen, zwei mit Feststellbremse
- Computer-Schnittstelle: Ethernet
- Einstellbare Rampenfunktion
- Integrierter Linienschreiber
- Echtzeituhr
- Türheizung
- 1 Einschubgitter aus Edelstahl
- Innenraum aus Edelstahl
- FCKW-freies Kältemittel R-452A
- Kühlung durch Kompressionskältemaschine
Spezifikation
Edelstahl | |
Edelstahl | |
CEE | |
-40°bis +180 °C | |
TFT Touch |
Keine Beleuchtung | |
max. 1 Std./4 | |
Keine Feuchtigkeitskontrolle | |
Klimakammer | |
50 Hz |