Learn More
BINDER™ Inkubatoren der Serie CBF CO2-mit Heißluftsterilisation und Feuchtigkeitsregelung
Der CBF ist der hochwertige CO2-Inkubator mit Feuchtigkeitsregelung, der für alle empfindlichen Inkubationsanwendungen in GMP-Umgebungen geeignet ist.Er gewährleistet konsistente Ergebnisse und eignet sich sogar für komplexe Kultivierungsexperimente oder individuelle Umgebungen mit hypoxischen Bedingungen.
12487.00 € - 22450.00 €
Spezifikation
Fassungsvermögen (angloamerikanisch) Einschub | 22 lb. |
---|---|
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub | 10 kg |
Kammermaterial | Edelstahl |
CO2-Konzentrationsbereich | 0 bis 20% |
CO2-Sensortechnologie | IR-Sensor |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Modell | Sauerstoffregelung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Modell | Sauerstoffregelung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17343703
|
BINDER™
9640-0017 |
170 l | CBF170-230 V | Keine |
12487.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17353703
|
BINDER™
9640-0018 |
170 l | CBF170-230 V-O | Ja |
16365.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17363703
|
BINDER™
9640-0021 |
267 l | CBF260-230 V | Keine |
16669.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17373703
|
BINDER™
9640-0022 |
267 l | CBF260-230 V-O | Ja |
20965.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17463203
|
BINDER™
9640-0025 |
267 l | CBF260-230 V-OZ | Ja |
22450.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Sicher – Zellkulturen erhalten maximalen Schutz vor Kontamination
- Zuverlässig – konstante Wohlfühlbedingungen für die Zellen
- Intelligent – einfache Routinereinigung und praktische Bedienung
- Wirtschaftlich – effizienter Betrieb ohne Verbrauchsmaterialien
- Kontaminationssicheres Befeuchtungssystem ohne Wasserwanne
- Bewährtes Anti-Kontaminationskonzept mit Heißluftsterilisation bei 180 °C
- Mit Heißluft sterilisierbarer CO2-Sensor mit Einzelstrahl-Infrarottechnologie
- Nahtlose Innenkammer aus Edelstahl mit Flanschen als Stützen für Einlegeböden
- Lüfterloser Innenraum mit Venturi CO2-Gasmischdüse
- Intuitiver Touchscreen-Regler
- Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
- Fehlerbehebungssystem mit optischen und akustischen Alarmen
- Schnittstellen:Ethernet, USB, Nullspannungs-Alarmkontakt
- Ausfallsicheres CO2-System zum Schutz des pH-Werts von Zellkulturen
- O2-Steuerung mit O2-Regelbereichen:0,2 bis 20 Vol.-% O2 oder 10 bis 95 Vol.-% O2
- Mehrschichtige Glastüren mit speziellen Einlegeböden zur Aufteilung des Raums für verschiedene Experimente
- Stapeladapter für eine sichere, platzsparende Installation
- Tankwechsler für den Anschluss von zwei Gastanks an ein oder zwei Inkubatoren
Spezifikation
22 lb. | |
Edelstahl | |
IR-Sensor | |
Naturfarben | |
Keine Beleuchtung | |
1 | |
NEMA 5-20P | |
Von 6 °C über Umgebungstemperatur bis 60 °C | |
TFT Touch | |
IR sensor | |
50/60 Hz |
10 kg | |
0 bis 20% | |
Lüfterloser Innenraum | |
Keine | |
Edelstahl | |
max. 3 Std./8 | |
90 bis 95% | |
CO2-Inkubator | |
IR-Sensor | |
230 V |