Learn More
Kautex™ Industrielle Kanister der Serie 353
Kann verwendet werden mit: Lagerung, Verpackung, Transport; Farbe: Naturfarben
Marke: Kautex™ 2000080289
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.00000kg
Description
- Aus HDPE
- Mit UN-Zulassung für das 25 L-Modell
- Kann für fast jeden Zweck verwendet werden
- Zu den Anwendungen gehören Lagerung, Verpackung und Transport
- In blau oder in naturfarben verfügbar
- Großes Angebot an Verschlusszubehör
Specifications
Industrieller Kanister | |
34.5 mm | |
230 x 190 mm | |
Lagerung, Verpackung, Transport | |
10/Pckg. | |
Naturfarben |
2 gal. | |
8 l | |
HDPE | |
270 mm | |
Rechteckig |