Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Sentino™ Trichterbasis mit Stützsieb
Die Ersatz-Basis für Magnettrichter wurde für die Verwendung mit unserer Sentino Pumpe entwickelt.
Brand: Cytiva (formerly Pall Lab) 4279
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.26600kg
Description
- Die einzigartige magnetische Versiegelung ermöglicht eine einfache, einhändige Vakuumfiltration von Flüssigkeiten mit kompatiblen Membranen
- Nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Specifications
Polyphenylsulfon-Stiel und Stützsieb | |
Unsteril | |
Basis für 150 und 300 ml | |
47 mm |