Learn More
IKA™ RW 20 digitaler Rührer
Rührt Volumina von bis zu 20 Litern (H2O) Der IKA™ RW 20 Digitale Rührer hat ein robustes, schlankes, ergonomisches Design. Umfasst zwei Geschwindigkeitsbereiche von 60 bis 2000 U/min für universelle Anwendung.
Marke: IKA™ 0003593000
1391.16 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21913" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.96000kg
Beschreibung
Rührt Volumen von bis zu 20 Litern (H2O)- Digitale Anzeige
- Robustes, schlankes, ergonomisches Design
- Technische Verbesserung des Designs der zuverlässigen RW 20-Serie
- Mit konstantem Leistungsantrieb
- Zwei Geschwindigkeitsbereiche von 60 bis 2.000 U/min für universelle Anwendung
- Durchsteckbare Rührwellen (nur im stationären Zustand)
Spezifikation
72 bis 600 U/min (Drehzahlbereich I), 288 bis 2.400 U/min (Drehzahlbereich II) | |
Digital | |
87 W | |
10,5 mm | |
294 mm | |
88 mm | |
50/60 Hz | |
0,5 bis 10 mm | |
IP 20 | |
1,5 Nm | |
10.000 mPas |
20 l | |
220/240 - 100/115 V | |
212 mm | |
212 x 88 x 294 mm | |
13 mm | |
220 bis 240/100 bis 115 V, 50/60 Hz, 87 W | |
DIN EN 60529 | |
RW 20 Digital | |
5°bis 40 °C | |
Rührer | |
3,1 kg |