Learn More
BRAND™ PCR-Platte 96-well, Rigid Frame
Bei mittlerem und hohem Probenaufkommen sind die 96-well Platten von BRAND die effiziente Lösung für Ihre PCR und qPCR.
Marke: BRAND™ 781542
261.40 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23264" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.60000kg
Beschreibung
- Die stabilen Polycarbonat-Rahmen gewährleisten eine sichere Handhabung in halbautomatischen und automatischen Pipettiersystemen und einen optimalen Verdunstungsschutz
- Der starre Rahmen ermöglicht die Verwendung von sehr dünnwandigen Wells aus 100 % reinem Polypropylen für medizinische Zwecke
- Die gleichmäßige Dünnwandigkeit der Wells sorgt für einen schnellen Temperaturtransfer vom Cycler zur Probe und reduziert so die Zykluszeiten
- Eine Reihe von Randoptionen sorgt für eine gute Passform in gängigen Thermocyclern für eine effiziente Wärmeübertragung
- Verschiedene Farben helfen bei der Unterscheidung der Workflow-Schritte (für qPCR sind weiße Platten verfügbar, die Fluoreszenzsignale optimal widerspiegeln)
- Die Reinraumqualität garantiert zuverlässige Ergebnisse, da Platten unter kontrollierten Reinraumbedingungen hergestellt werden und somit die Reinheitskriterien der Qualitätsstufe BIO-CERT™ PCR-Qualität (frei von DNA, RNase, DNase, Pyrogenen und PCR-Inhibitoren) erfüllen
Spezifikation
No Barcode | |
96-Well | |
Nicht autoklavierbar | |
PCR-Cycler | |
Polycarbonat, Polypropylen | |
96 | |
Niedriges Profil | |
26 cm | |
13 cm |
BIO-CERT™ PCR-Qualität | |
8 x 12 | |
Gold | |
Voll | |
0,15 mL | |
Rund | |
Durchsichtig | |
26 cm | |
PCR-fähig |