Learn More
Fisherbrand™ GT2 Zentrifuge Paket für Experten
Waste no time finding the right part numbers for your application! Fisherbrand™ Centrifuge GT2 Expert Package is an application driven centrifuge package to insure convenient, fast ordering of all components necessary to run a specific protocol.
8225.00 € - 10040.00 €
Spezifikation
Max. RZB | 25.830 × g |
---|---|
Produktlinie | Fisherbrand |
Rotor | Ja |
Typ | Zentrifugenpaket |
Elektrische Anforderungen | 50/60 Hz |
Produktcode | Marke | Gekühlt | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gekühlt | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17171925
|
Fisherbrand™
|
Ja | Zentrifuge, 4 x 400 ml Rotor, Becher, Deckel für Biosicherheit, 50 ml konische Adapter, 15 ml konische Adapter |
9925.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17181925
|
Fisherbrand™
|
Nein | Zentrifuge, 4 x 400 ml Rotor, Becher, Deckel für Biosicherheit, 50 ml konische Adapter, 15 ml konische Adapter |
8225.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17191925
|
Fisherbrand™
|
Ja | Zentrifuge, H-Flex Rotor, Becher, Bioabdichtungsdeckel, konische 50 ml-Adapter, konische 15 ml-Adapter, Mikrotiterplattenadapter |
10040.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Easy to Use:
- Intuitive controls simplify operation and provide detailed information on a wide range of operating parameters and processing status for optimal performance
- Motorized lid latch enables one finger downward motion for easiest closing and locking of centrifuge lid, even on tall benches
- Secure locking system allows easy push-button installation and exchange of rotors
- System saves time when switching between applications
- Easy access to rotor chamber offers quick cleaning, a healthier working environment and longer unit life
- Biocontainment solution seals with a snap; eliminates screw caps and complicated clips
- System has glove-friendly, one-handed open/close capability
- System is certified by CAMR™ in Porton Down, UK
- Advanced rotor management system maximizes acceleration, braking and residual load imbalance for each rotor and bucket option
- Technology optimizes safety and improves separations
Space-Saving Design:
- Compact dimensions optimize work area and ergonomic height and curved design ensure easy sample loading and unloading and easy cleaning
Energy Efficient:
- System offers up to 40% energy consumption savings on industry standard protocols, such as standard blood separation or conical tubes processing
Spezifikation
25.830 × g | |
Ja | |
50/60 Hz |
Fisherbrand | |
Zentrifugenpaket |