Learn More
IKA-Werke GmbH & Co. KG™ RCT Basic ETS-D5 Solution
Diese Systemlösung macht Versuche und Reaktionen noch sicherer: RCT basic ETS-D5 Solution besteht aus dem Magnetrührer RCT basic und dem elektronischen Kontaktthermometer ETS-D5.
1315.00 € - 1395.00 €
Spezifikation
Geschwindigkeit | 50 bis 1.500 U/min |
---|---|
Durchmesser obere Platte (metrisch) | 135 mm |
Deckplattenmaterial | Aluminiumlegierung |
Spannung | 220/230 V |
Enthält | RCT basic, ETS-D5, Stativstange, Rührstäbe (30 mm und 40 mm), Kreuzmuffe, PT 1000.6 Temperaturfühler, Haltestange |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17725858
|
IKA-Werke GmbH & Co. KG™
0010011496 |
EU-Ausführung |
1395.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17735858
|
IKA-Werke GmbH & Co. KG™
0010011497 |
UK-Ausführung |
1315.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Verbesserte Temperaturregelung. Durch die Kombination beider Geräte kann der interne, von der Software des RCT basic unabhängige Sicherheitskreis direkt vom Kontaktthermometer angesprochen werden. Dazu wird die maximal zulässige Temperatur im Medium unabhängig von der Solltemperatur begrenzt. Bei Überschreitung dieses Wertes schaltet sich die Heizfunktion des Magnetrührers über den internen Sicherheitskreis ab – bis zum Neustart des Gerätes. Gleichzeitig bleibt die Rührfunktion erhalten, um Siedeverzüge zu vermeiden.
- Die eingestellte Sicherheitstemperatur der Heizplatte steht dabei zusätzlich weiterhin zur Verfügung. Die Solltemperaturbegrenzung des ETS-D5 und die Sicherheitstemperatur der Heizplatte bilden eine ODER-Verknüpfung. Das heißt: Jeder potenzielle Fehler führt für sich zur Abschaltung der Heizung. Außerdem kann die Temperatur der Heizplatte unabhängig von der des Mediums eingestellt werden. So nehmen Sie aktiv Einfluss auf die Aufheizzeiten.
- Verbesserte Anzeige. Mit dem ETS-D5 erweitern Sie außerdem die Anzeige Ihres Magnetrührers. Soll- und Ist-Wert der Mediumstemperatur sehen Sie auf einem Blick mit einer Auflösung von 0,1 K am Kontaktthermometer. Die Einstellgenauigkeit verfeinert sich in dieser Kombination ebenfalls von 1 K auf 0,1 K. Am RCT wird ergänzend die aktuelle Heizplattentemperatur angezeigt.
- Ein weiteres Plus: Die Anzeige des Kontaktthermometers kann auf Augenhöhe platziert werden. So wird direkt ersichtlich, wo die Temperatur gemessen und geregelt wird.
- Neben Magnetrührer und Kontaktthermometer enthält die Komplettlösung auch alle benötigten Befestigungselemente.
Spezifikation
50 bis 1.500 U/min | |
Aluminiumlegierung | |
RCT basic, ETS-D5, Stativstange, Rührstäbe (30 mm und 40 mm), Kreuzmuffe, PT 1000.6 Temperaturfühler, Haltestange | |
2,4 kg | |
85 mm | |
5°bis 40 °C | |
160 mm | |
650 W | |
Rund | |
20 l | |
CE, TÜV (Norm IEC 61010-1 (cTÜVus)) |
135 mm | |
220/230 V | |
Temperatur-Sicherheitskreis | |
Anschluss für externen Temperatursensor PT1000, ETS-D5, ETS-D6 | |
310 °C | |
50/60 Hz | |
270 mm | |
Heizplattenrührer | |
1 | |
3 Jahr | |
LED |