Learn More
DWK Life Sciences Hahnküken, PTFE, mit Gewinde, komplett mit 3-teiliger Hahnsicherung
Für den Einsatz mit polierten DURAN™ Einweghähnen.
Marke: DWK Life Sciences 286220604
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01700kg
Beschreibung
Einweghahnküken aus PTFE stellen in Kombination mit dem polierten DURAN™ Einweghahn eine fettfreie Alternative dar. Im Lieferumfang ist die 3-teilige Hahnsicherung bereits enthalten.- Aus PTFE mit Gewinde und 3-teiliger Hahnsicherung
- Für den Einsatz mit polierten DURAN™ Einweghähnen
- Fettfreies Arbeiten
Spezifikation
4 mm | |
nein | |
50/Pk. |
PTFE | |
14.5 NS | |
Für den Einsatz mit polierten DURAN™ Einweghähnen |