Learn More
PSPC1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Invitrogen PA5100676
Informations supplémentaires : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Code produit. 16697154
  • 450.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Description
Description
Antibody detects endogenous levels of total PSPC1.
Regulates, cooperatively with NONO and SFPQ, androgen receptor-mediated gene transcription activity in Sertoli cell line. Binds to poly(A), poly(G) and poly(U) RNA homopolymers.
Spécification
Spécification
PSPC1
Polyclonal
Unconjugated
PSPC1
5730470C09Rik; AI327109; AI449052; mPSP1; Paraspeckle component 1; paraspeckle protein 1; PSP1; Pspc1
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
55269, 66645
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q8R326, Q8WXF1
PSPC1
A synthesized peptide derived from human PSPC1(Accession Q8WXF1), corresponding to amino acid residues Q489-Y523.
100 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS