Learn More
Invitrogen™ ProLong™ Glass Eindeckmittel
ProLong Glass Hard-Set Antifade Eindeckmittel ist ein hart abbindendes, gebrauchsfertiges Eindeckmittel auf Glycerin-Basis, das direkt auf die fluoroszenzmarkierten Zellen oder Gewebeproben auf dem Mikroskopobjektträger appliziert wird.
78.25 € - 350.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Eindeckmittel |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Bei 2 °C bis 8 °C lagern. Langzeitlagerung bei -5 bis -30 °C. Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden. |
Versandbedingung | Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis |
Produktlinie | ProLong™ |
Reagenztyp | Eindecklösung |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15898391
|
Invitrogen™
P36982 |
ProLong™ Glass Antifade Mountant, 1 x 2 mL |
78.25 €
2 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15820993
|
Invitrogen™
P36984 |
ProLong™ Glass Antifade Mountant, 1 x 10 mL |
350.00 €
10 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
ProLong Glass Antifade Mountant ist ein hart abbindendes, gebrauchsfertiges Eindeckmittel auf Glycerin-Basis, das direkt auf die fluoroszenzmarkierten Zellen oder Gewebeproben auf dem Mikroskopobjektträger oder Deckglas appliziert wird. Das ProLong Glass Eindeckmittel hat einen Brechungsindex von 1,52 nach dem Aushärten, ähnlich dem von Glas-Deckgläsern, kompatiblem Immersionsöl und Ölimmersions-Mikroskopoptiken, was eine überragende Auflösung und Empfindlichkeit ermöglicht. Das ProLong Glass Eindeckmittel wurde außerdem entwickelt, um einen beispiellosen Photobleich-Schutz über die sichtbaren und Nahinfrarotspektren zu bieten. Sie können das ProLong Glass Antifade Eindeckmittel mit nahezu jedem fluoreszierenden Farbstoff oder fluoreszierendem Protein (z. B. GFP, RFP, mCherry) und mit jedem Zell-/Gewebetyp verwenden, um Bildtiefen von 0 bis 100 µm für helle, hochauflösende Z-Stapel-, 3D- und 2D-Bilder zu erhalten.Mit einem hohen Brechungsindex von 1,52 und einer überlegenen Eindeckformulierung bietet das ProLong Glass Eindeckmittel folgende Vorteile:
- Bis zu 75 % bessere axiale Auflösung für scharfe Bilder
- 3–4 Mal höhere Bildschärfe als Deckflüssigkeiten mit einem Brechungsindex von 1,47, mit scharfen Bildern für Zelleinzelschichten, Gewebeschnitte oder 3D-Zellkulturen bis zu einer Dicke/Brenntiefe von 150 μm
- Niedriger Hintergrund im gesamten Spektrum
- Konservierte Signale von gehemmter Photobleichung
Bestellinformation
Bei 2 bis 8 °C lagern. Langzeitlagerung bei -5 bis -30 °C. Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Spezifikation
Eindeckmittel | |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis | |
Eindecklösung |
Bei 2 °C bis 8 °C lagern. Langzeitlagerung bei -5 bis -30 °C. Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden. | |
ProLong™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.