Learn More
Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen, hohe Form, Klasse B
Sie sind aus hochtransparentem Polypropylen gefertigt und zeichnen sich durch ihre besondere Haltbarkeit und Transparenz sowie durch ihre außergewöhnlich hohe chemische Beständigkeit aus. Die autoklavierbaren Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen mit hoher Form und erhabener Graduierung stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Abmessen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor dar.
Marke:  Kartell™ 0107900
Artikelnummer. 11398513
  • 7.75 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Sie sind aus hochtransparentem Polypropylen gefertigt und zeichnen sich durch ihre besondere Haltbarkeit und Transparenz sowie durch ihre außergewöhnlich hohe chemische Beständigkeit aus.Die autoklavierbaren Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen mit hoher Form und erhabener Graduierung stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Abmessen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor dar.
  • Permanent geprägte blaue Graduierungen sorgen für Klarheit und Reproduzierbarkeit
  • Autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten
  • Widerstandsfähig gegen Dauerbetrieb bei 100 °C
  • Der pentagonale Fuß gewährleistet gute Standfestigkeit
  • Klasse B, hohe Ausführung
  • Konform mit ISO 6706-1981 (E) und BS 5404 Teil 2 1977
  • Suitable for foodstuff