Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Objektträgertablett zum Färben
Zum Färben, Spülen und Trocknen von Objektträgern auf einem einzigen Arbeitstablett Das Fisherbrand™ Einweg-Objektträgertablett zum Färben fasst acht Objektträger mit tiefen Wells. Die robusten und preiswerten Tabletts sorgen immer für einen sauberen, frischen Arbeitsbereich. Mit dunklem Deckel, Ausgießer und versenkten Griffen für eine bessere Handhabung.
Marke: Fisherbrand™
30.35 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25020kg
Beschreibung
Färben, spülen und trocknen Sie bis zu acht Objektträger auf einem einzigen Arbeitstablett- Einweg-Tabletts sind eine wirtschaftliche Alternative zu Objektträgertabletts aus Metall
- Reduzieren mögliche Kreuzkontaminationen und halten die Arbeitsbereiche sauber
- Der dunkle Deckel schützt Objektträger bei lichtempfindlichen Anwendungen
- Kompakte Größe und Griffmulden für den einfachen Transport vom Arbeitsbereich zum Ausguss
- Zwei praktische Ausgießer für die schnelle Entsorgung von unerwünschten flüssigen Abfällen
- 305 x 127 x 39.5 mm
- Well-Kapazität: 38 ml
- Farbe: Schwarz
- Materialien: Mischung aus Polypropylen und Polyethylen
Spezifikation
Slide Staining Tray | |
Polypropylene, Polyethylene | |
Black | |
4 Tabletts und 1 Deckel |
8 | |
38 mL | |
Dunkler Deckel | |
305 x 127 x 39.5 mm |