Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Autoklavierbeutel, durchsichtig
Stark, biegsam, klein und stichfest. Fisherbrand™ durchsichtige Autoklavierbeutel aus Polypropylen widerstehen hohen Autoklaviertemperaturen.
28.11 € - 69.96 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Polypropylen |
Dicke (metrisch) | 40 μm |
Menge | 100/Packung |
Temperaturbereich (metrisch) | 134°bis 140 °C |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16217971
|
Fisherbrand™
|
Einfacher, durchsichtiger Beutel, ohne Aufdruck | 310 x 660 mm |
28.11 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16247971
|
Fisherbrand™
|
Printed with biohazard waste identification | 310 x 660 mm |
31.91 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16297961
|
Fisherbrand™
|
Bedruckt mit Warnhinweis auf Biogefährdung | 410 x 630 mm |
40.75 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16227971
|
Fisherbrand™
|
Einfacher, durchsichtiger Beutel, ohne Aufdruck | 410 x 630 mm |
36.94 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16207971
|
Fisherbrand™
|
Bedruckt mit Warnhinweis auf Biogefährdung | 620 x 780 mm |
69.96 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16237971
|
Fisherbrand™
|
Einfacher, durchsichtiger Beutel, ohne Aufdruck | 620 x 780 mm |
65.69 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Stark, biegsam, klein und stichfest. Fisherbrand™ durchsichtige Autoklavierbeutel aus Polypropylen widerstehen hohen Autoklaviertemperaturen.
- Für Sterilisation bei hohen Temperaturen (134 bis maximal 140 °C)
- 40 μm Stärke
- Hochtemperaturbeutel aus Polypropylen zur Dekontamination und Inaktivierung besonders widerstandsfähiger biologischer Abfälle
- Zur sicheren Entsorgung von biogefährdenden Abfällen
- Speziell konzipiert für die Entsorgung kontaminierter Abfälle in Autoklaven oder Verbrennungsanlagen
- Bedruckt mit einem Warnhinweis auf Biogefährdung
Spezifikation
Autoklavierbar | |
40 μm | |
134°bis 140 °C |
Polypropylen | |
100/Packung |