Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ L Mehrkanalpipetten
Der am legendären PIPETMAN™ Classic orientierte neu gestaltete Körper bietet mehr Komfort und der moderne Volumenarretiermechanismus sorgt für Präzision.
937.64 € - 1080.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Modell | Pipetman™ L |
Produktlinie | Pipetman™ L |
Typ | Manuelle Luftverdrängung |
Volumen (metrisch) | 100–1200 µL |
Produktcode | Marke | Anzahl Kanäle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Kanäle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16684564
|
Gilson™
FA10039 |
8 |
937.64 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16694564
|
Gilson™
FA10040 |
12 |
1080.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Optimierter Komfort
- Eines der komfortabelsten Modelle im Gilson-Portfolio
- Ideales Gewicht und ideale Griffform
- Die natürliche Form der Pipette erlaubt eine entspannte Handhabung, wodurch das Pipettieren weniger ermüdet
- Eine verbesserte Kolbenbaugruppe mit reaktionsfreudigeren Federn verringert Pipettierkräfte sowie das Risiko wiederholter Verletzungen durch Überanstrengung
- Einstellbarer Spitzenabwerfer für Rechts- oder Linkshänder, je nachdem, was am bequemsten ist
Optimierte Sicherheit und Präzision
- Durch die Volumenarretierung wird sichergestellt, dass während des Pipettiervorgangs kein versehentlicher Volumenwechsel erfolgt, was die Genauigkeit und Präzision der Ergebnisse beeinträchtigen könnte
- Das patentierte Arretierungssystem trennt die Betätigungsstange während des Pipettierens vollständig vom Zählerbaugruppe
- Nach dem Arretieren kann das Volumen nicht versehentlich geändert werden, wodurch ungewollte Abweichung des Volumens bei Pipettieraufgaben verhindert wird
- Modelle mit variablem Volumen sind zur Minimierung von Kreuzkontaminationen vollständig autoklavierbar
- Kein Auseinanderbau erforderlich – maximaler Komfort
Optimierte Rückverfolgbarkeit
- Mit 2D-Identifizierungsbarcode für einfache Rückverfolgbarkeit
- Besonders geeignet für verbesserte GLP-Konformität
- Der farbcodierte Druckknopf entspricht farblich den Gilson PIPETMAN™ Spitzenpaketen
- Mit einem Universalscanner die Produktteilenummer, das Herstellungsdatum und die Seriennummer herunterladen
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Pipetman™ L | |
100–1200 µL |
Pipetman™ L | |
Manuelle Luftverdrängung | |
Metall-Auswerfer |