Learn More
Eppendorf™ PCR-Kühler
Innovative Lösung für Schutz, Transport und Lagerung empfindlicher Proben sowie zum sicheren Stoppen von Reaktionen.
67.75 € - 124.00 €
Specifications
Zur Verwendung mit (Anwendung) | PCR-Reaktionseinrichtung |
---|---|
Typ | PCR-Kühler |
Kapazität (metrisch) | 0.2 ml |
Aufnahmevermögen | 96 |
Product Code | Brand | Farbe | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Farbe | Price | Quantity & Availability | |||||
10192281
|
Eppendorf™
3881000031 |
Blau |
67.75 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10275091
|
Eppendorf™
3881000023 |
Pink |
69.92 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10013051
|
Eppendorf™
3881000015 |
Rosa/blau |
124.00 €
1 Set |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Description
- Behält eine Probentemperatur von 0 °C über mehr als eine Stunde bei und ändert die Farbe, wenn die Temperatur 7 °C überschreitet.
- Besser als ein Eisbad, einfach in der Handhabung, platzsparend und frei von Kontamination, also die perfekte Vorbereitung für PCR-Reaktionen
- Temperatur einzelner Röhrchen wird durch die Farbe der einzelnen Bohrungen angezeigt
- Speziell entwickelte Konuskontur verhindert das Einfrieren von Proben
- Kühlaggregat im universellen 96 Well-Format für0.2 ml- und 0.5 ml-PCR-Röhrchen, für Röhrchenstreifen, Platten und einzelne Röhrchen
Specifications
PCR-Reaktionseinrichtung | |
PCR-Kühler | |
0.2 ml | |
96 |