Learn More
Agilent BioTek LogPhase 600 Mikrobiologie-Lesegerät
Der LogPhase 600 Microbiology Reader ist für die Messung mikrobieller Wachstumskurven in bis zu vier Standard-Mikroplatten mit 96 Vertiefungen gleichzeitig ausgelegt. Er verfügt über ein speziell entwickeltes, robustes Schütteln und eine konsistente Temperaturkontrolle, die für ein optimales Wachstum von Bakterien und Hefezellen und beste Datenqualität entscheidend sind.
N.V.
Spezifikation
Inkubatortemperatur | Inkubation bis 45 °C mit Kondensationskontrolle |
---|---|
Lichtquelle | LED |
Plattentyp | 96-Well-Mikrotiterplatten mit Deckelversiegelung |
Reading Options | Diskontinuierliche Kinetik |
Schütteln | Orbital |
Produktcode | Marke | Wellenlängenbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wellenlängenbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17207819
|
Agilent BioTek
LP560-SN |
560 nm |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
17227819
|
Agilent BioTek
LP580-SN |
580 nm |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
17247819
|
Agilent BioTek
LP600-SN |
600 nm |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
17267819
|
Agilent BioTek
LP620-SN |
620 nm |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
17287819
|
Agilent BioTek
LP640-SN |
640 nm |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
Beschreibung
The BioTek LogPhase 600 microbiology reader is designed for measuring microbial growth curves in up to four standard 96-well microplates. This microbiology plate reader features purpose-built robust shaking and consistent temperature controls, which are critical to optimal bacteria and yeast cell growth
LogPhase 600 is controlled with a software application that provides a simple, yet powerful, user experience. The software controls the reader to acquire data and perform microbiology-focused analysis for all plates.
Spezifikation
Inkubation bis 45 °C mit Kondensationskontrolle | |
96-Well-Mikrotiterplatten mit Deckelversiegelung | |
Orbital | |
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. | |
10,5 Zoll | |
Gen5- und LogPhase-App | |
0,001 OD | |
50 lb. | |
26 Zoll |
LED | |
Diskontinuierliche Kinetik | |
0 bis 2 OD ± 1 % ±0,01 OD | |
100/240 V, 50/60 Hz, 250 W | |
26,7 cm | |
0 bis 2 OD ±1 % ±0,01 OD | |
1 Jahr | |
22,7 kg | |
66 cm |