Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroGen™ W-Zip kompaktes Gasgeneratorsystem
Der Oxoid AnaeroGen W-Zip Compact ist eine einfache anaerobe Gaserzeugungsanlage für die anaerobe Inkubation von bis zu vier Petrischalen oder einer Identifizierungsplatte.
Marke:  Thermo Scientific™ AN0010W
86.15 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23263" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Artikelnummer. 12201972
  • 132.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Der Oxoid AnaeroGen W-Zip Compact ist eine einfache anaerobe Gaserzeugungsanlage für die anaerobe Inkubation von bis zu vier Petrischalen oder einer Identifizierungsplatte.
  • Verwendung eines Beutels/Compact Kunststoffbeutels
Enthält: 10 Beutel und 10 W-Zip Beutel
Spezifikation
Spezifikation
AnaeroGen W-Zip Compact
10 Beutel und 10 W-Zip-Beutel
10 Stück/Packung
Kompaktes Gaserzeugungskit
Thermo Scientific Oxoid™