Learn More
IKA™ Temperatursensor für Overhead-Rührer
Der Temperatursensor für den Overhead-Rührer besteht aus Edelstahl und ist für den Einsatz mit IKA™ EUROSTAR, MINISTAR und MICROSTAR Control Overhead-Rührwerken konzipiert.
247.00 € - 320.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | IKA™ EUROSTAR, MINISTAR und MICROSTAR Control Rührwerke |
---|---|
Immersionslänge | Bis zu 230 mm |
Material | AlSI 316 Ti |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Welle | Temperatur (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Welle | Temperatur (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17267559
|
IKA™
0025007920 |
3 mm | Bis zu 290 °C |
247.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17277559
|
IKA™
0025007921 |
6 mm | Bis zu 350 °C |
320.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Maximale Eintauchtiefe:230 mm
- Material:Edelstahl (AISI 316 Ti)
Spezifikation
IKA™ EUROSTAR, MINISTAR und MICROSTAR Control Rührwerke | |
Bis zu 230 mm | |
AlSI 316 Ti |