Learn More
OHAUS™ Überkopfrührer
Zuverlässige Überkopfrührer mit überlegener Leistung für den täglichen Gebrauch
Marke: OHAUS™ 30586767
1851.04 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21913" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.60000kg
Beschreibung
- Der bürstenlose Motor und Drehmomentkompensationstechnologie sorgen für kraftvolles Mischen und konstante Geschwindigkeit – was präzises, kontrolliertes Rühren viskoser Flüssigkeiten bei leisem Betrieb ermöglicht
- Vereinfachen Sie die Einrichtung mit der schlüssellosen Aufnahme – kein Werkzeug erforderlich. Schnelles und einfaches Wechseln der Wellen mit einer Hand. Dieses einzigartige Produkt spart Zeit und Aufwand für alle im Labor.
- Auf Sicherheit ausgelegt. Die Sperrtaste verhindert versehentliche Geschwindigkeitsänderungen, und die Überlasterkennung des Motors schaltet das Rühren einfach ab, bevor eine Überlastung auftritt, wodurch die Probe geschützt wird.
Spezifikation
6 bis 400 U/min, 30 bis 2.000 U/min | |
Helle LED-Digitalanzeige für Drehzahl, LED-Anzeigeleiste für Drehmomenttendenz in Echtzeit und integrierte Zeitschaltuhr | |
190 W | |
235 x 90 x 315 mm | |
3,5 in. | |
cNEMKOus | |
Rührwerk e-A51ST200 | |
Abgedichtetes Aluminiumgehäuse mit Schutzart IP 54 gegen Eindringen | |
IP 54 | |
5 bis 40 °C, 80 % RH, nicht kondensierend | |
Max. 100.000 mPas | |
4,6 kg |
100 l | |
115/230 V AC | |
Bis zu 8,5 mm | |
30,1 cm | |
39,2 cm | |
1 bis 13 mm | |
Rühren, Auflösen, Dispersgieren, Emulgieren und Homogenisieren in den Branchen Lebensmittel und Getränke, Kosmetik, Farben/Beschichtungen, Pharmazeutik, Chemie, Leim/Klebstoff, Kunststoffe/Polymere und Zement/Bau. Wird für die Pilotskalierung in der Fertigung verwendet. | |
e-A51ST200 | |
41 bis 104 °F, 80 % RH, nicht kondensierend | |
200 Ncm | |
10,1 lb. |