Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Multidishes with Nunclon™ Supra Surface
Experience optimal performance with Thermo Scientific Nunc plates with Nunclon Supra surface treatment for culturing a wide variety of fastidious adherent cells.
304.00 € - 363.00 €
Spezifikation
Deckel | With Lid |
---|---|
Produktlinie | Nunc |
Farbe | Clear |
Einwegprodukt | Single-use |
Material | Polystyrene |
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17907472
|
Thermo Scientific™
140680 |
6 |
304.00 €
75 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17937422
|
Thermo Scientific™
140681 |
12 |
316.00 €
75 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17997422
|
Thermo Scientific™
140682 |
24 |
319.00 €
75 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17957422
|
Thermo Scientific™
140683 |
48 |
363.00 €
75 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Experience optimal performance with Thermo Scientific Nunc plates with Nunclon Supra surface treatment for culturing a wide variety of fastidious adherent cells. Intended for general cell culture applications, the Nunclon Supra surface is more hydrophilic than the Nunclon Delta surface, enhancing the growth of finicky cell types under no-serum or low-serum conditions.
Thermo Scientific Nunc vessels with Nunclon Supra surface treatment are designed for culturing fastidious adherent cells. Intended for general cell culture applications, the Nunclon Supra surface is more hydrophilic than the Nunclon Delta surface, enhancing the growth of finicky cell types under no-serum or low-serum conditions.
The Nunclon Supra surface supports serum-free and coating-free culture of human mesenchymal stromal cells (MSCs), retaining their morphology and promoting high cell viability. Nunclon Supra cultureware is a great xeno-free solution for cell therapy research applications.
Features of Nunc Multidishes with Nunclon Supra Surface include:
• Consistent lot-to-lot performance
• Sterile with SAL 10-6
• Non-cytotoxic
• Non-pyrogenic
• Biocompatible per USP Class VI for raw materials
• Shelf life: 5 years
Spezifikation
With Lid | |
Clear | |
Polystyrene | |
Nunclon Supra | |
75 Dishes |
Nunc | |
Single-use | |
Sterile | |
Flat Bottom (F-well) | |
1 Dish |
For Laboratory Use